Learn More
Ester N-succinimidylique de Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15428658
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester is used as a local anesthetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Nalpha, l’ester népsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl est utilisé comme anesthésique local.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30189-36-7
Formule moléculaire C20H33N3O8
Poids moléculaire (g/mol) 443.50
Numéro MDL MFCD00057898
Clé InChI IQVLXQGNLCPZCL-UGPWUYPHNA-N
Synonyme boc-lys boc-osu, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n, a,n, a-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, n,n-di-boc-l-lysine hydroxysuccinimide ester, boc-lys-boc-osu, pubchem14936, boc-lys boc-osu calc. based on dry substance, c/n, 2,5-dioxoazolidinyl 2s-2,6-bis tert-butoxy carbonylamino hexanoate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n∼2∼,n∼6∼-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysinate
CID PubChem 13875534
Nom IUPAC (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester
Point de fusion 184°C
Couleur Blanc
Beilstein 1559007
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 443.49
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 5 g
Sensibilité Moisture sensitive
Forme physique Poudre