Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Utilisez les flacons en PEHD économiques à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales de terrain et de laboratoire à court terme.
137.00€ - 1003.10€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Matériau | PEHD |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
Certifications/Conformité | Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10683463
|
Thermo Scientific™
332189-0002 |
60 ml | 28 mm |
675.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10219120
|
Thermo Scientific™
332189-0004 |
125 ml | 38 mm |
1003.10€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10401571
|
Thermo Scientific™
332189-0008 |
250 ml | 43 mm |
264.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10300441
|
Thermo Scientific™
332189-0016 |
500 ml | 53 mm |
220.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10267780
|
Thermo Scientific™
332189-0032 |
1 L | 63 mm |
137.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les flacons en PEHD économiques à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales de terrain et de laboratoire à court terme. Ces flacons translucides légers sont une version légère du flacon Nalgene original, emballé en vrac pour une économie maximale. Plus fins et plus flexibles que les flacons de qualité laboratoire de Nalgene, ils possèdent une large ouverture pour un remplissage facile et offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
- Les bouchons en PP sans revêtement garantissent des performances étanches† sans revêtement susceptible de se froisser, de provoquer des fuites et de contaminer vos solutions.
Informations de commande :
Conditionnés en vrac.
Remarque :
Toute exposition directe aux rayons UV doit être évitée. Le flacon de qualité laboratoire Nalgene (n° de catalogue 2104) est recommandé pour le confinement des matériaux dangereux et critiques.
Garantie : 90 jours. Pour les conditions de garantie, veuillez contacter technicalsupport@thermofisher.com.
Spécification
Naturel, translucide | |
Non stérile | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Non autoclavable | |
Rond | |
Flacon économique à col large | |
PP | |
Non |
PEHD | |
Naturel, translucide | |
Oui | |
Large | |
Oui | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.