Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD économiques à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10219120
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Utilisez les flacons en PEHD économiques à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales de terrain et de laboratoire à court terme.
Utilisez les flacons en PEHD économiques à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon pour les applications générales de terrain et de laboratoire à court terme. Ces flacons translucides légers sont une version légère du flacon Nalgene original, emballé en vrac pour une économie maximale. Plus fins et plus flexibles que les flacons de qualité laboratoire de Nalgene, ils possèdent une large ouverture pour un remplissage facile et offrent une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools.
  • Les bouchons en polypropylène sans liner garantissent une performance étanche† sans liner susceptible de se déformer, de causer des fuites et de contaminer vos solutions
  • Recommandés pour le prélèvement d’échantillons et le stockage de solutions de travail quotidiennes
  • Les flacons participent au programme de marquage ACT My Green Labs pour l’accessibilité, la cohérence et la transparence en matière de durabilité des produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturel, translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 500
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 99 mm
Type de produit Flacon économique à col large
Hauteur (impériale) 3,89 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.