Learn More
Thermo Scientific™ Clés dynamométriques Nalgene™
Lectures de couple précises lors de l’application de bouchons grâce aux raccords de clé dynamométrique Nalgene.
580.00€ - 629.00€
Spécification
Type de produit | Clé dynamométrique |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Raccords pour clé dynamométrique Nalgene (série 2195) |
Code produit | Marque | Taille d’entraînement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille d’entraînement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10272813
|
Thermo Scientific™
2195-6169 |
1/4 po | |||||||
10582995
|
Thermo Scientific™
2195-6177 |
3/8 po | |||||||
Description
Garantissez des lectures de couple précises lors de l’application de bouchons grâce aux raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific™ Nalgene. Le serrage adéquat des bouchons Nalgene est une composante essentielle d’une fermeture étanche†.
Ces clés peuvent être utilisées pour confirmer les réglages de la machine de bouchage, pour l’inspection en ligne et pour vérifier les couples de serrage. Doit être utilisé avec les raccords de clé dynamométrique Nalgene.
Informations de commande :
Commandez des raccords concordant avec la résine des bouchons.
Compatible avec :
Raccords de clé dynamométrique Thermo Scientific Nalgene (Series 2195) † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Garantie : 90 jours
Spécification
Clé dynamométrique | |
Raccords pour clé dynamométrique Nalgene (série 2195) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.