Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés gradués en PC Nalgene™ sans bouchon : ensemble de plateaux
Ces flacons sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Ils sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.
125.00€ - 182.00€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Description | Flacon carré gradué |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1.1 in |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 28 mm |
Matériau | PC |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15246707
|
Thermo Scientific™
362015-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
182.00€
96 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15226717
|
Thermo Scientific™
362015-0250 |
250 ml | 38-430 mm |
158.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15236717
|
Thermo Scientific™
362015-0500 |
500 ml | 38-430 mm |
152.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17863472
|
Thermo Scientific™
362015-1000 |
1 L | 38-430 mm |
125.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons carrés gradués en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene sont robustes et autoclavables ; leur forme carrée facilite la manipulation. Les flacons en polycarbonate sont parfaits pour le stockage de solutions aqueuses et le stockage à court terme de milieux de culture.
- Transparent
- Forme carrée facile à manipuler
- Autoclavable
- Résistance et durabilité, même à basse température
- Graduations moulées et col antigouttes
Informations de commande :
Plateau conditionné sans bouchons ; Bouchons à commander séparément (série 362150).
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. Autoclavage à vide. Les autoclavages répétés diminuent la durée de service des flacons.
Les flacons illustrés avec des bouchons colorés sont disponibles séparément.
Garantie: 90 jours
Spécification
transparent | |
1.1 in | |
PC | |
Graduations moulées | |
Oui | |
Oui | |
Carré | |
38-430 mm | |
Non |
Flacon carré gradué | |
28 mm | |
Non stériles | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1580 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. | |
Autoclavables | |
Étroit | |
Flacon carré gradué | |
Bouchon à vis (à commander séparément) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.