Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère Nalgene™
Le format carré des flacons en polypropylène copolymère Thermo Scientific Nalgene permet un gain d’espace ; ils peuvent être autoclavés à de nombreuses reprises.
18.60€ - 101.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Flacon carré à col étroit |
Comprend | Bouchons étanches à vis en polypropylène |
Matériau | polypropylène |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11784294
|
Thermo Scientific™
2016-0030 |
30 ml | 20mm |
18.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10044870
|
Thermo Scientific™
2016-0060 |
60mL | 24mm |
26.60€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10054870
|
Thermo Scientific™
2016-0125 |
125 ml | 38-430 mm |
50.90€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10546732
|
Thermo Scientific™
2016-0250 |
250 ml | 38-430 mm |
79.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10370811
|
Thermo Scientific™
2016-0500 |
500 ml | 38-430 mm |
101.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10617521
|
Thermo Scientific™
2016-1000 |
1 l | 38-430 mm |
45.10€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le format carré des flacons en polypropylène copolymère Thermo Scientific Nalgene permet un gain d’espace ; ils peuvent être autoclavés à de nombreuses reprises.
Forme carrée gain d’espace et autoclavables.
- Les cols sont plus larges que ceux de flacons à col étroit conventionnels Flacons translucides à niveau de liquide visible
- Température de service entre 0° et 135°C (32° et 275°F)
- Graduations moulées dans la masse et bec verseur anti-goutte facilitant la mesure et la distribution
Spécification
Naturel, translucide | |
Bouchons étanches à vis en polypropylène | |
Non stérile | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Carré | |
polypropylène | |
Non |
Flacon carré à col étroit | |
polypropylène | |
Naturel, translucide | |
USP classe VI ; FDA - 21 CFR | |
Autoclavable | |
Étroit | |
Flacon à col étroit | |
hélice |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.