Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés en polypropylène copolymère Nalgene™
Code produit. 10054870
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60mL
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20mm
24mm
38-430 mm
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Le format carré des flacons en polypropylène copolymère Thermo Scientific Nalgene permet un gain d’espace ; ils peuvent être autoclavés à de nombreuses reprises.
Le format carré des flacons en polypropylène copolymère Thermo Scientific Nalgene permet un gain d’espace ; ils peuvent être autoclavés à de nombreuses reprises.
Forme carrée gain d’espace et autoclavables.
Caractéristiques :
  • Les côtés carrés permettent une bonne utilisation de l’espace et une préhension aisée
  • Gradués pour faciliter la distribution
  • Les capuchons sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
  • Autoclavables/Étanches†
  • Flacons translucides à niveau de liquide visible
  • Utile entre 0° et 135°C (32° et 275°F)
Inclut :
  • Bouchons à vis étanches† en polypropylène
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. La forme du col est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857283. La forme carrée à anses arquées du flacon est protégée par la marque déposée aux États-Unis, réf. 2857279.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col étroit
Diamètre (impériale) 2,1 pouces
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.1 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Bouchons étanches à vis en polypropylène
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturels, transparents
Graduations Oui
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 109 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Largeur (impériale) 2,12 po
Hauteur (impériale) 4.3 pouces
Matériau du bouchon Polypropylène (PP)
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 53 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.