Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en PPCO Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, jaunes
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement.
139.00€ - 373.00€
Spécification
Description | Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | Copolymère de PP |
Stérilité | Non stérile |
Nbre par carton | 1000 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10364383
|
Thermo Scientific™
362820-0110 |
Transparent |
139.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640714
|
Thermo Scientific™
362820-0111 |
Blanc |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10068772
|
Thermo Scientific™
362820-0112 |
Jaune |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11364515
|
Thermo Scientific™
362820-0113 |
Orange |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10650714
|
Thermo Scientific™
362820-0114 |
Vert |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10242573
|
Thermo Scientific™
362820-0115 |
Rouge |
373.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10110083
|
Thermo Scientific™
362820-0116 |
Bleu |
295.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10426853
|
Thermo Scientific™
362820-0117 |
Doré |
294.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10502425
|
Thermo Scientific™
362820-0118 |
Violet |
295.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10563185
|
Thermo Scientific™
362820-0119 |
Naturel |
295.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10631484
|
Thermo Scientific™
362820-1110 |
Émeraude |
295.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement. Les bouchons en PPCO ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu (disponibles dans différentes couleurs).
Caractéristiques :- Les flacons (listés séparément) et les bouchons sont testés ensemble à une pression de 7.5 psig pour le transport aérien.
- Les bouchons à vis filetés sont non stériles et étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de micro-conditionnement Nalgene.
- Les inserts à code couleur, fixés de manière permanente, sont exempts de métaux lourds toxiques.
- Les inserts n’entrent pas en contact avec le contenu du flacon.
Informations de commande :
Les bouchons pour flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac, 500 par sachet intérieur, 1,000 par boîte. Commandez les flacons stériles séparément (n° de catalogue 342800 et 342805).
Garantie : 90 jours
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement | |
Copolymère de PP | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Bouchon à vis | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
Non stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Bouchon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.