Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil haut en PPCO Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, jaunes
BIOPHARMA
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement.
Marque:  Thermo Scientific™ 362820-0112
Code produit. 10068772
  • 295.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Réduisez le risque de contamination du contenu en utilisant les bouchons à profil haut en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement. Les bouchons en PPCO ne possèdent pas de joint torique susceptible de tomber ou de contaminer le contenu (disponibles dans différentes couleurs).
Caractéristiques :
  • Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
  • Les bouchons filetés à vis sont non stériles et étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les flacons de micro-conditionnement Nalgene
  • Les inserts à code couleur fixés de façon permanente sont exempts de métaux lourds toxiques
  • Les inserts n’entrent pas en contact avec le contenu du flacon
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Les tubes stériles doivent être commandés séparément N° 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bouchons à haut profil avec inserts de couleur pour flacons de micro-conditionnement
11 mm
Non stérile
500
Copolymère de polypropylène
500 sachets, 1 000 boîtes
Bouchon
Jaune
Copolymère de PP
1000
Nalgene™
Bouchon à vis
ISO 13485:2016
11 mm
Promotions
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.