Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
S’utilise avec : Stockez et transportez des solides, poudres et liquides ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
109.00€ - 692.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonne à col large autoclavable avec poignées |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10712692
|
Thermo Scientific™
2235-0020 |
10 L |
109.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10579231
|
Thermo Scientific™
2235-0050 |
20 L |
148.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15241799
|
Thermo Scientific™
2235-0050 |
20 L |
692.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Stockez et transportez les solides, les poudres et les liquides avec les bonbonnes à col large en PP autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces bonbonnes en PP naturel durables sont dotées d’une large ouverture pratique pour faciliter le nettoyage et la distribution. Les poignées disposées sur l’épaulement facilitent le transport et le versement, même lorsque vous portez des gants.
- Graduées avec des incréments de 1 gallon et 5 litres pour une utilisation facilitée
- Ouverture à col large permettant d’accueillir des mélangeurs verticaux
- Autoclavables
- Bouchons à vis en PP blanc étanche† 100 mm
Spécification
Autoclavable | |
100-415 mm | |
Bonbonne à col large autoclavable avec poignées | |
Graduées pour une contenance en litres et en gallons | |
PP | |
1 Ea. | |
Non-sterile |
Polypropylène | |
Blanc | |
Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
Poignées | |
Large | |
Bonbonne avec poignée |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.