Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Description
Stockez et transportez les solides, les poudres et les liquides avec les bonbonnes à col large en PP autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces bonbonnes en PP naturel durables sont dotées d’une large ouverture pratique pour faciliter le nettoyage et la distribution. Les poignées disposées sur l’épaulement facilitent le transport et le versement, même lorsque vous portez des gants.
- Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
- L’ouverture à col large peut s’adapter à des agitateurs verticaux
- Autoclavables
- Bouchons à vis étanches† en PP blanc de 100 mm
Spécification
Spécification
Autoclavable | Oui |
Capacité (impériale) | 5 gal |
Capacité (métrique) | 20 L |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Couleur | Blanc |
Description | Bonbonne à col large autoclavable avec poignées |
Diamètre (métrique) externe | 282 mm |
À utiliser avec (application) | Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Graduations | Graduées pour une contenance en litres et en gallons |
Afficher plus |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.