Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic et des réactifs de valeur sensibles à la lumière en petits volumes grâce aux flacons en PEHD ambré opaque.
1226.14€ - 1301.89€
Spécification
Couleur | Ambré opaque |
---|---|
Matériau | PEHD ambré |
Nbre par carton | 2000 |
Nb par paquet | 2000 |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition de col | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30117593
|
Thermo Scientific™
362004-9125 |
4 ml | 13-415 mm |
1226.14€
2000 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10456663
![]() |
Thermo Scientific™
362004-9025 |
8 ml | 20-415 mm |
1242.30€
2000 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10620524
![]() |
Thermo Scientific™
362004-9050 |
15 ml | 20-415 mm |
1301.89€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic sensibles à la lumière et de réactifs précieux de petits volumes grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™, utilisés dans les kits de test et dans de nombreuses applications de petit volume. Ces flacons en polyéthylène haute densité ambré opaque sont à utiliser avec des réactifs sensibles à la lumière et sont conditionnés sans bouchons afin qu’ils puissent être associés à des bouchons de différentes couleurs (réf catalogue série 362150).
Caractéristiques :- non stériles
- Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
- Étanches† lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon (à commander séparément)
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchon. Conditionnement de 2,000/boîte. Commander les bouchons colorés séparément (Réf. 362150).
Garantie : 90 jours
Spécification
Ambré opaque | |
2000 | |
Non stérile | |
Étroit |
PEHD ambré | |
2000 | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière. | |
Flacon de diagnostic |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.