Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ sans bouchon : conditionnés en vrac
Code produit. 30117593
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic et des réactifs de valeur sensibles à la lumière en petits volumes grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™.
Stockez et expédiez en toute sécurité des échantillons de diagnostic sensibles à la lumière et de réactifs précieux de petits volumes grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™, utilisés dans les kits de test et dans de nombreuses applications de petit volume. Ces flacons en polyéthylène haute densité ambré opaque sont à utiliser avec des réactifs sensibles à la lumière et sont conditionnés sans bouchons afin qu’ils puissent être associés à des bouchons de différentes couleurs (réf catalogue série 362150).
  • non stériles
  • Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations
  • Étanches† lorsqu’ils sont équipés d’un bouchon (à commander séparément)
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés en vrac sans bouchons. 2 000 par carton. Les bouchons colorés doivent être commandés séparément (n° de réf. 362150).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,125 oz., 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,125 oz
Couleur Ambré opaque
Description 3,4 ml, finition de col 20-415, conditionné en vrac
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau PEHD ambré
Nbre par carton 2000
Nb par paquet 2000
Stérilité Non stérile
Finition de col 13-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Non
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Largeur (impériale) 0,62 in
Hauteur (impériale) 1,61 in
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 13-415 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.