Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de remplacement pour flacon à col étroit ou large Nalgene™
GREENER_CHOICE
Utilisez ces bouchons de rechange sur les flacons à col étroit et à col large Thermo Scientific™ Nalgene™.
10.20€ - 113.00€
Spécification
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Produits 14
Code produit Marque Type de produit Taille du bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Taille du bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
10586551
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712151-0200
Bouchon 20 mm Blanc
10.20€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10264401
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0240
Bouchon 24 mm naturel
10.90€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10020661
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0280
Bouchon 28 mm naturel
14.40€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11334595
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712172-0020
Tube à tige et d’aspiration 28 mm Naturel
25.00€
2 pièces
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10010681
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712160-0384
Bouchon 38 mm naturel
22.05€
12 pièces
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10603452
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712151-0380
Bouchon 38 mm naturel
15.75€
12 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10799362
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0380
Bouchon 38 mm Naturel
13.10€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10274401
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0430
Bouchon 43 mm naturel
13.65€
12 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10162491
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712171-0530
Bouchon 53 mm Ambré
41.40€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10000721
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712174-0530
Bouchon 53 mm naturel
41.05€
2 pièces
Expédition estimée: 08-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10050681
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0530
Bouchon 53 mm naturel
19.90€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10365941
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712150-0630
Bouchon 63 mm naturel
28.85€
12 pièces
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12716677
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712411-1030
Bec verseur 20 mm Naturel
108.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10644212
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
712411-1125
Bec verseur 24mm Naturel
113.00€
25 pièces
En stock
Description
Les bouchons de rechange pour flacons à col large et étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ conviennent aux flacons à col large et étroit Nalgene.
  • Autoclavables/étanches†
Le terme “étanche” s'applique aux produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d'une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d'une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage sûr, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour les applications. Les contenants Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu'ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Oui
Documents
Product Certifications
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.