Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons de remplacement pour flacon à col étroit ou large Nalgene™
Description
Les bouchons de rechange pour flacons à col large et étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ conviennent aux flacons à col large et étroit Nalgene.
- Conçus pour s’adapter aux flacons à col étroit et à col large Nalgene
Spécification
Spécification
Couleur | naturel |
Description | Bouchons de rechange pour flacons |
Matériau | ETFE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Type de produit | Bouchon |
À utiliser avec (équipement) | Flacons à col étroit et à col large Nalgene |
Matériau du bouchon | ETFE |
Taille du bouchon | 53 mm |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites.Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents.Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications.Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.