Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, 60 ml
Stockez, expédiez et conditionnez les liquides avec ces flacons robustes à col étroit, équipés de bouchons en PP et conçus pour le conditionnement.
198.00€ - 955.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Flacons de conditionnement à col étroit |
Matériau | PPCO |
Couleur de bouchon | Naturel, translucide |
Certifications/Conformité | Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10690714
|
Thermo Scientific™
312087-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
860.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10344723
|
Thermo Scientific™
312087-0002 |
60 ml | 20-415 mm |
955.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10110903
|
Thermo Scientific™
312087-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
554.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10324103
|
Thermo Scientific™
312087-0008 |
250 ml | 24-415 mm |
419.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10592995
|
Thermo Scientific™
312087-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
300.00€
125 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10593185
|
Thermo Scientific™
312087-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
198.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Stockez, expédiez et emballez les liquides dans les flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Offrant une clarté et une résistance aux chocs et aux produits chimiques exceptionnelles, ces flacons en copolymère de PP présentent une construction robuste pour le conditionnement et sont équipés de bouchons en PP.
Caractéristiques :- Copolymère de polypropylène translucide naturel,
- Bouchons à vis en PP
- Autoclavables
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
Naturel, translucide | |
PPCO | |
Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI. | |
Autoclavables | |
Rond | |
PP |
Flacons de conditionnement à col étroit | |
Naturel, translucide | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon d’emballage | |
À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.