Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac, 60 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10110903
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Stockez, expédiez et conditionnez les liquides avec ces flacons robustes à col étroit, équipés de bouchons en PP et conçus pour le conditionnement.
Stockez, expédiez et emballez les liquides dans les flacons de conditionnement en PPCO à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Offrant une clarté et une résistance aux chocs et aux produits chimiques exceptionnelles, ces flacons en copolymère de PP présentent une construction robuste pour le conditionnement et sont équipés de bouchons en PP.
Caractéristiques :
  • Copolymère de polypropylène translucide et naturel
  • Bouchon à vis en polypropylène
  • Autoclavable
  • Étanche†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons de conditionnement à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau PPCO
Nbre par carton 500
Nb par paquet 500
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabrication conforme aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21 CFR 177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP classe VI.
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavables
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 101 mm
Type de produit Flacon d’emballage
Largeur (impériale) 1,99 in
Hauteur (impériale) 3,97 po (avec bouchon) ; 3,87 po (sans bouchon)
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 24-415 mm
Diamètre (métrique) 50 mm
Type de bouchon À vis (conditionné en vrac, non assemblé)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.