Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP 2 en PEHD à col étroit Nalgene™
Concevez, assemblez et certifiez vos propres emballages combinés avec ces flacons sûrs et économiques.
18.50€ - 205.00€
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
---|---|
Description | Flacons Passport IP2 à col étroit |
Comprend | Bouchons à vis en polypropylène (PP) |
Matériau | PEHD |
Certifications/Conformité | Conforme à la section 5.0.2.9 de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses de l’IATA |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11379694
|
Thermo Scientific™
2099-0001 |
30 ml | 20-415 mm |
164.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10010671
|
Thermo Scientific™
2099-0002 |
60 ml | 20-415 mm |
18.50€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10316041
|
Thermo Scientific™
2099-0004 |
125 ml | 24-415 mm |
35.05€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10778851
|
Thermo Scientific™
2099-0008 |
250 ml | 24-415 mm |
37.90€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10224401
|
Thermo Scientific™
2099-0016 |
500 ml | 28-415 mm |
71.10€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12730117
|
Thermo Scientific™
2099-0032 |
1000 ml | 38-430 mm |
205.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10214211
|
Thermo Scientific™
2099-0010 |
4000 ml | 38-430 mm |
33.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Utilisez les flacons IP2 en PEHD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ comme conteneurs intérieurs pour les opérations de conception, d’assemblage et de certification de conditionnements combinés. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont sûrs, économiques et conçus pour résister aux fissures et perforations dues aux chocs de transport.
- Parois robustes résistant aux fissures et perforations
- Étanches† ; chaque lot de flacons est soumis à un test d’étanchéité à 15 psi (103 kPa)
Contenu :
Bouchons à tête vissante en polypropylène
Spécification
Naturel, translucide | |
Bouchons à vis en polypropylène (PP) | |
Conforme à la section 5.0.2.9 de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses de l’IATA | |
Étroit | |
Flacon IP2 | |
Bouchon à vis |
Flacons Passport IP2 à col étroit | |
PEHD | |
Oui | |
Rond | |
polypropylène (PP) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.