Learn More
Thermo Scientific™ Flacons IP 2 en PEHD à col étroit Nalgene™
Code produit. 10778851
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4000 ml
Taille du bouchon:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Concevez, assemblez et certifiez vos propres emballages combinés avec ces flacons sûrs et économiques.
Utilisez les flacons IP2 en PEHD à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ comme conteneurs intérieurs pour les opérations de conception, d’assemblage et de certification de conditionnements combinés. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont sûrs, économiques et conçus pour résister aux fissures et perforations dues aux chocs de transport.
  • Parois robustes résistant aux fissures et perforations
  • Étanches† ; chaque lot de flacons est soumis à un test d’étanchéité à 15 psi (103 kPa)
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacons Passport IP2 à col étroit
Diamètre (impériale) 61 mm
Diamètre (métrique) externe du col 18 mm (intérieur), 61 mm (extérieur)
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Comprend Bouchons à vis en polypropylène (PP)
Hauteur (métrique) avec bouchon 133 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Certifications/Conformité Conforme à la section 5.0.2.9 de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses de l’IATA.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 133 mm
Type de produit Flacon IP2
Hauteur (impériale) 5,2 po
Matériau du bouchon polypropylène (PP)
Taille du bouchon 24-415 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.