Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™ parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
42.25€ - 374.00€
Spécification
Matériau | polypropylène |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Alert:
Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10567321
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0050 |
50 ml |
42.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10788671
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0100 |
100 ml |
79.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10446091
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0250 |
250 ml |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10035831
![]() |
Thermo Scientific™
1510-0600 |
600 ml |
163.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10770412
![]() |
Thermo Scientific™
1510-1000 |
1000 ml |
374.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués dans une résine PFA (perfluoroalkoxy) résistant aux produits chimiques et dotés d’une conception à parois renforcées, ces béchers sont parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
- Conception de bec verseur antigouttes unique pour un contrôle précis lors du versement
- Extrêmement résistants à la plupart des produits chimiques, y compris aux acides sulfurique, nitrique, chromique et phosphorique les plus forts - pas de contamination du contenu par des lixiviables
- Autoclavables / PFA
- Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Spécification
polypropylène | |
Non | |
Griffin forme basse |
Autoclavable | |
Aucune graduation |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.