Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PFA Nalgene™
Description
Gérez des températures comprises entre -270 et +250°C grâce à ces béchers Griffin robustes, de forme basse, en PFA Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqués dans une résine PFA (perfluoroalkoxy) résistant aux produits chimiques et dotés d’une conception à parois renforcées, ces béchers sont parfaitement adaptés à une utilisation continue en laboratoire.
- Conception de bec verseur antigouttes unique pour un contrôle précis lors du versement
- Extrêmement résistants à la plupart des produits chimiques, y compris aux acides sulfurique, nitrique, chromique et phosphorique les plus forts — pas de contamination du contenu par des lixiviables
- Autoclavables / PFA
- Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Spécification
Spécification
Couleur | Naturel, translucide |
Description | Bécher Griffin forme basse, PFA 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | PFA |
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Non |
Graduated | Non |
Scale | Aucune graduation |
Modèle | Griffin forme basse |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.