Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Réduisez la transmission de la lumière UV et protégez les liquides photosensibles à l’aide de ces flacons en PEHD ambrés opaques, idéaux pour les applications de conditionnement.
300.98€ - 1815.00€
Spécification
Couleur | Ambré opaque |
---|---|
Description | Flacon Boston rond à col étroit |
Matériau | HDPE |
Stérilité | Non stérile |
Couleur de bouchon | Ambré opaque |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10150903
|
Thermo Scientific™
312004-0001 |
30 ml | 20 mm |
1750.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10660334
|
Thermo Scientific™
312004-0002 |
60 ml | 20 mm |
1815.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10757113
|
Thermo Scientific™
312004-0004 |
125 ml | 24 mm |
930.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10445323
|
Thermo Scientific™
312004-0008 |
250 ml | 24 mm |
610.04€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10099012
|
Thermo Scientific™
312004-0016 |
500 ml | 28 mm |
450.46€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10008832
|
Thermo Scientific™
312004-0032 |
1 l | 38-430 mm |
300.98€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Réduit la transmission de la lumière UV et protège les liquides sensibles à la lumière en utilisant les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston ronds à col étroit en PEHD Ambre opaque avec bouchon. Ces flacons sont parfaits pour les applications d’emballage.
Caractéristiques :- Flacons en PEHD ambré opaque avec bouchons en PP ambré opaque
- Parois uniformes résistantes aux fissures et aux perforations
- Bouchons sans revêtement inclus
- Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
- Conformes aux normes USP relatives aux récipients résistants à la lumière
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Garantie: 90 jours
Spécification
Ambré opaque | |
HDPE | |
Ambré opaque | |
Oui | |
Rond | |
Polypropylène | |
Non |
Flacon Boston rond à col étroit | |
Non stérile | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière. | |
Étroit | |
Sans joint | |
Oui (conditionné en vrac, non assemblé) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.