Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Boston ronds en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
GREENER_CHOICE
Code produit. 10445323
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Réduisez la transmission de la lumière UV et protégez les liquides photosensibles à l’aide de ces flacons en PEHD ambrés opaques, idéaux pour les applications de conditionnement.
Réduit la transmission de la lumière UV et protège les liquides sensibles à la lumière en utilisant les flacons Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston ronds à col étroit en PEHD Ambre opaque avec bouchon. Ces flacons sont parfaits pour les applications d’emballage.
  • Bouteilles à col étroit en PEHD ambré opaque avec bouchon en polypropylène ambré opaque
  • Les parois uniformes sont résistantes aux fissures ou aux perforations
  • Bouchons sans revêtement inclus
  • Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
  • Conformes aux normes USP relatives aux récipients résistants à la lumière
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 200 ml (8 oz)
Couleur Ambré opaque
Description Flacon Boston rond à col étroit
Diamètre (métrique) intérieur de col 18 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 250
Nb par paquet 250
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Ambré opaque
Finition de col 24 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 133 mm
Type de produit Flacon rond Boston à col étroit
Hauteur (impériale) 5,23 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 24 mm
Diamètre (métrique) 61 mm
Type de bouchon Oui (conditionné en vrac, non assemblé)
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.