Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Utilisez cette tubulure en silicone durable dans différentes applications de pompe et de transfert, notamment dans les applications pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et des aliments et des boissons.
956.00€ - 1760.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure tressée souple |
---|---|
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA, USDA, USP de classe VI (24e édition), et normes sanitaires 3A |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
Longueur totale (impériale) | 25 pi |
Alert:
23°C
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10350741
|
Thermo Scientific™
8061-3070 |
9/16 in. |
956.00€
7.60m |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13466788
|
Thermo Scientific™
8061-3130 |
21/32 in |
1187.00€
7.62m |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10274351
|
Thermo Scientific™
8061-3190 |
13/16 po |
1760.00€
7.60m |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez la tubulure en silicone tressé durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 dans une variété d’applications de pompe et de transfert, notamment dans les applications pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et les applications des aliments et des boissons. Cette tubulure durable et de haute pureté est dotée d’une tresse de polyester pour améliorer la sécurité, la pression et la résistance aux pliures.
Elle est dotée d’une surface à faible liaison pour minimiser l’absorption des protéines et des produits alimentaires.- Ne contient aucun plastifiant à base de phtalate ou peroxyde qui pourrait se lixivier dans le liquide transporté
- Sans saveur, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimiques et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 65
Garantie: 90 jours
Informations de commande :
Conditionnement double dans des boîtes de 25 pi (7,6 m) ; 23°C
Spécification
Tubulure tressée souple | |
Autoclavable | |
25 pi | |
3/64 in. | |
25 | |
Duromètre 65 (A) | |
450°F |
Conforme aux exigences de la FDA, USDA, USP de classe VI (24e édition), et normes sanitaires 3A | |
Silicone (catalyse platine) | |
7,6 m | |
3,97 mm | |
Translucide | |
Rayon de courbure 4 x dia. ext. | |
232°C |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.