Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing
Utilisez cette tubulure en silicone durable dans différentes applications de pompe et de transfert, notamment dans les applications pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et des aliments et des boissons.
Marque: Thermo Scientific™ 8061-3190
Alert:
23°C
Description
Utilisez la tubulure en silicone tressé durci au platine Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 dans une variété d’applications de pompe et de transfert, notamment dans les applications pharmaceutiques, de laboratoire, de fabrication de bioprocédés et les applications des aliments et des boissons. Cette tubulure durable et de haute pureté est dotée d’une tresse de polyester pour améliorer la sécurité, la pression et la résistance aux pliures.
Elle est dotée d’une surface à faible liaison pour minimiser l’absorption des protéines et des produits alimentaires.- Ne contient aucun plastifiant à base de phtalate ou peroxyde qui pourrait se lixivier dans le liquide transporté
- Sans saveur, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène
- Dureté mesurée au durimètre : Shore A, 65
Informations de commande :
Emballage double de 25 pi. (7,6 m)
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA, de l’USDA et de la Pharmacopée américaine (éd. 24) de classe VI relatives aux matériaux plastiques ainsi qu’aux normes sanitaires 3A | |
Autoclavables | |
12.7 mm | |
13/16 po | |
25 ft | |
3/64 in | |
25 | |
Duromètre 65(A) | |
63 psig à 320°F (160°C) | |
232°C |
Tubulure souple tressée | |
1/2 in | |
Silicone durci au platine | |
20,64 mm | |
7.6 m | |
3.97 mm | |
Translucide | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. | |
450°F |
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.