Learn More
Thermo Scientific™ Bouteille bio Nalgene™ PPCO de deux litres avec bouchon hermétique
Traitez une récolte de 12 L en un seul cycle grâce au bio-flacon Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 L, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes.
748.00€ - 1990.00€
Spezifikation
Capacité (métrique) | 2 l |
---|---|
Capacité (impériale) | 67,62 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | Copolymère de polypropylène (PPCO) |
Certifications/Conformité | Conforme aux normes USP VI, non cytotoxique, non hémolytique |
Produktcode | Marke | Stérilité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stérilité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11359664
|
Thermo Scientific™
3120-2024 |
Stérile |
1990.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10430324
|
Thermo Scientific™
3120-2006 |
Non stérile |
748.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Traitez une récolte de 12 litres en un seul cycle grâce au flacon bio Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO de 2 litres avec bouchon hermétique, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes. Conçue pour une utilisation avec la centrifugeuse Thermo Scientific™ RC12BP Plus et le rotor à godets oscillants H-12000, elle garantit des performances optimales.
Caractéristiques principales :- Parfaite pour isoler des bactéries, des levures et des cultures cellulaires
- Traitez jusqu’à 12 litres en un seul cycle à une vitesse maximale de 7 333 x g
- Large col gradué pour simplifier les procédures de décantation, de remise en suspension et d’élimination des culots
- Forme conique et surface interne lisse pour assurer la formation d’un culot compact
- Le capuchon et le bouchon d’étanchéité en deux éléments permettent une manipulation aseptique
- Pour des températures de centrifugation de 4° à 22°C et de stockage jusqu’à 0°C
- L’utilisation d’un support (Réf. 75007686) est nécessaire
Contenu :
Bouchon en polypropylène blanc avec joint de silicone et bouchon à vis en polypropylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité†
†Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites.
Remarque :
reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene. Séparez des récoltes de grands volumes en un seul cycle grâce à la bouteille bio Thermo Scientific™ Nalgene PPCO de deux litres. Conçue pour une utilisation avec la centrifugeuse Thermo Scientific RC12BP Plus et le rotor swing-out H-12000, elle garantit des performances optimales.
Spezifikation
2 l | |
Translucide | |
Conforme aux normes USP VI, non cytotoxique, non hémolytique | |
Oui | |
Large | |
Flacon Bio |
67,62 oz | |
Copolymère de polypropylène (PPCO) | |
Oui | |
7333 ×g | |
Conique | |
Bouchon hermétique |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.