Learn More
Thermo Scientific™ Bouteille bio Nalgene™ PPCO de deux litres avec bouchon hermétique
GREENER_CHOICE
Code produit. 10430324
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Traitez une récolte de 12 L en un seul cycle grâce au bio-flacon Thermo Scientific™ Nalgene™ de 2 L, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes.
Traitez une récolte de 12 litres en un seul cycle grâce au flacon bio Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO de 2 litres avec bouchon hermétique, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes. Conçue pour une utilisation avec la centrifugeuse Thermo Scientific™ RC12BP Plus et le rotor à godets oscillants H-12000, elle garantit des performances optimales.
Caractéristiques principales :
  • Parfaits pour isoler des bactéries, des levures et des cultures cellulaires
  • Traitez jusqu’à 12 litres en un seul cycle à une vitesse maximale de 7 333 x g
  • Large col gradué pour simplifier les procédures de décantation, de remise en suspension et d’élimination des culots
  • Forme conique et surface interne lisse pour assurer la formation d’un culot compact
  • Le capuchon et le bouchon d’étanchéité en deux éléments permettent une manipulation aseptique
  • Pour la centrifugation, températures de fonctionnement de 4° à 22°C et stockage à 0°C
  • L’utilisation d’un support (réf. 75007686) est nécessaire
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène avec joint en silicone et bouchon à vis en PP garantissant l’étanchéité†
†Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, supportent une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes sans fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuite d’eau.
Remarque :
d’autres liquides utilisés pour ces tests peuvent produire des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene. Séparez des récoltes de grands volumes en un seul cycle grâce à la bouteille bio Thermo Scientific™ Nalgene PPCO de deux litres. Conçue pour une utilisation avec la centrifugeuse Thermo Scientific RC12BP Plus et le rotor à godets oscillants H-12000, elle garantit des performances optimales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 l
Capacité (impériale) 67,62 oz
Couleur Translucide
Description Flacon Bio PPCO de 2 l avec bouchon hermétique en PP, non stérile
Matériau Copolymère de polypropylène (PPCO)
Longueur (métrique) 175,3 mm
Nbre par carton 6
Nb par paquet 6
Couleur de la vis Blanc
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 111,3 mm
Certifications/Conformité Conforme aux normes USP VI, non cytotoxique, non hémolytique
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Force max. 7333 ×g
Bouche Large
Forme Conique
Hauteur (métrique) 209,3 mm
Type de produit Flacon Bio
Largeur (impériale) 4,38 in
Longueur (impériale) 6,9 po
Hauteur (impériale) 8,24 in
Matériau du bouchon Polypropylène, silicone
Type de bouchon Bouchon hermétique
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.