Learn More
N1-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
30.35€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS 41419-59-4
Formule moléculaire C8H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.153
Numéro MDL MFCD00052332
Clé InChI MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
CID PubChem 737351
Nom IUPAC N-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10079441
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00405DA
1 g
30.35€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10486862
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00405EA
10 g
161.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10016394
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
TL00405EB
25 g
314.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
41419-59-4
191.153
MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
737351
CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
C8H8F3NO
MFCD00052332
n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
N-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline
Spécification
N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
95.0
Flacon en verre ambré
CF3OC6H4NHCH3
n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
191.153
191.15
41419-59-4
95%
C8H8F3NO
MFCD00052332
MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
N-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline
737351
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif par contact cutané.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.