Learn More
N1-Méthyl-4-(trifluorométhoxy)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10079441
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 41419-59-4
Formule moléculaire C8H8F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.153
Numéro MDL MFCD00052332
Clé InChI MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
CID PubChem 737351
Nom IUPAC N-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CF3OC6H4NHCH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.15
Pourcentage de pureté 95%