Learn More
N1-(4-butyryl-3-hydroxyphényl)acétamide, tech., Thermo Scientific™
64.20€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS 28583-62-2
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00276573
Clé InChI RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
CID PubChem 119989
Nom IUPAC N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10495132
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01739DA
1 g
64.20€
1g
10006374
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01739DE
5 g
104.00€
5g
10049571
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
SB01739EA
10 g
168.00€
10g
Identifiants chimiques
28583-62-2
221.26
RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
119989
CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
C12H15NO3
MFCD00276573
n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Spécification
N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Flacon en verre ambré
MFCD00276573
RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
119989
Tech.
28583-62-2
C12H15NO3
n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
221.26
221.25
Technique
Vidéos