Learn More
N1-(4-butyryl-3-hydroxyphényl)acétamide, tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10006374
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 28583-62-2
Formule moléculaire C12H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.26
Numéro MDL MFCD00276573
Clé InChI RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
CID PubChem 119989
Nom IUPAC N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Quantité 5 g
Poids de la formule 221.25
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique