Learn More
N-(triméthylsilyl)diméthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
51.96€ - 182.91€
Identifiants chimiques
CAS | 2083-91-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H15NSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.27 |
Numéro MDL | MFCD00008297 |
Clé InChI | KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine |
CID PubChem | 74965 |
Nom IUPAC | dimethyl(trimethylsilyl)amine |
SMILES | CN(C)[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11407877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16550.09 |
10 g |
51.96€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11417877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16550.18 |
50 g |
182.91€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N-Dimethyltrimethylsilylamine was used in the synthesis of phosphoramidite. It was also employed as a reagent in the preparation of iminium salts and amides as well as for the silylation of polymers. A combination of N-(trimethylsilyl)dimethylamine and MeI was also effective to give p-methylbenzoic acid with a 85% yield based on 90% conversion from the corresponding Me ester. DETA has been treated with N-(trimethylsilyl)-dimethylamine to yield mono-, di- and tri- silylated derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe N,N-diméthyltriméthylsilylamine était utilisé dans la synthèse de la phosphoramidite. Il était également utilisé comme réactif dans la préparation des sels d’iminium et des amides ainsi que pour la silylation des polymères. Une combinaison de N-(triméthylsilyl)diméthylamine et de MeI était également efficace pour donner de l’acide p-méthylbenzoïque avec un rendement de 85 % basé sur une conversion de 90 % à partir de l’ester Me correspondant. Le diéthylène triamine a été traité avec la N-(triméthylsilyl)-diméthylamine pour produire des dérivés mono-, di- et tri-silylés
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Identifiants chimiques
2083-91-2 | |
117.27 | |
KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N | |
74965 | |
CN(C)[Si](C)(C)C |
C5H15NSi | |
MFCD00008297 | |
n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine | |
dimethyl(trimethylsilyl)amine |
Spécification
86°C to 87°C | |
2083-91-2 | |
(CH3)3SiN(CH3)2 | |
UN2733 | |
−19°C (−3°F) | |
Hydrolyzes in water. | |
CN(C)[Si](C)(C)C | |
117.27 | |
117.27 | |
Amine-like | |
Moisture sensitive |
N-(Trimethylsilyl)dimethylamine | |
C5H15NSi | |
MFCD00008297 | |
1731861 | |
n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine | |
KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N | |
dimethyl(trimethylsilyl)amine | |
74965 | |
95% | |
1.397 | |
0.732 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 218-222-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante