Learn More
N-(triméthylsilyl)diméthylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11407877
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
N,N-Dimethyltrimethylsilylamine was used in the synthesis of phosphoramidite. It was also employed as a reagent in the preparation of iminium salts and amides as well as for the silylation of polymers. A combination of N-(trimethylsilyl)dimethylamine and MeI was also effective to give p-methylbenzoic acid with a 85% yield based on 90% conversion from the corresponding Me ester. DETA has been treated with N-(trimethylsilyl)-dimethylamine to yield mono-, di- and tri- silylated derivatives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N-diméthyltriméthylsilylamine était utilisé dans la synthèse de la phosphoramidite. Il était également utilisé comme réactif dans la préparation des sels d’iminium et des amides ainsi que pour la silylation des polymères. Une combinaison de N-(triméthylsilyl)diméthylamine et de MeI était également efficace pour donner de l’acide p-méthylbenzoïque avec un rendement de 85 % basé sur une conversion de 90 % à partir de l’ester Me correspondant. Le diéthylène triamine a été traité avec la N-(triméthylsilyl)-diméthylamine pour produire des dérivés mono-, di- et tri-silylés
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2083-91-2
Formule moléculaire C5H15NSi
Poids moléculaire (g/mol) 117.27
Numéro MDL MFCD00008297
Clé InChI KAHVZNKZQFSBFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyltrimethylsilylamine, n,n-dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, pentamethyl, dimethylamino trimethylsilane, pentamethylsilylamine, n-trimethylsilyl dimethylamine, tmsdma, dimethylaminotrimethylsilane, silanamine, n,n,1,1,1-pentamethyl, n,n-dimethyltrimethylsilamine
CID PubChem 74965
Nom IUPAC dimethyl(trimethylsilyl)amine
SMILES CN(C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 86°C to 87°C
Nom chimique ou matériau N-(Trimethylsilyl)dimethylamine
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3)3SiN(CH3)2
Numéro UN UN2733
Beilstein 1731861
Point d’éclair −19°C (−3°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 117.27
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.397
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.732