Learn More
N-propyltriméthoxysilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.00€ - 202.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1067-25-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.28 |
Numéro MDL | MFCD00043026 |
Clé InChI | HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane |
CID PubChem | 61254 |
Nom IUPAC | trimethoxy(propyl)silane |
SMILES | CCC[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11400127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21033.14 |
25 g |
22.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21033.22 |
100 g |
52.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11420127
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21033.36 |
500 g |
202.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl trouve son application comme matériau important dans la production de sol-gel, fournit un traitement de surface hydrophobe pour les poudres inorganiques ou les matériaux filtrants et constitue l’un des composants catalytiques pour la production de polyoléfine avec le catalyseur Ziegler-Natta.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Chemical Identifiers
1067-25-0 | |
164.28 | |
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N | |
61254 | |
CCC[Si](OC)(OC)OC |
C6H16O3Si | |
MFCD00043026 | |
trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane | |
trimethoxy(propyl)silane |
Specifications
142°C to 143°C | |
1067-25-0 | |
MFCD00043026 | |
2070458 | |
trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane | |
CCC[Si](OC)(OC)OC | |
164.28 | |
164.28 |
n-Propyltrimethoxysilane | |
C6H16O3Si | |
UN1993 | |
34°C (93°F) | |
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N | |
trimethoxy(propyl)silane | |
61254 | |
≥98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only