Learn More
N-propyltriméthoxysilane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410127
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It finds its application as an important material in sol-gel production, provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst component for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme matériau important dans la production de sol-gel, fournit un traitement de surface hydrophobe pour les poudres inorganiques ou les matériaux filtrants et constitue l’un des composants catalytiques pour la production de polyoléfine avec le catalyseur Ziegler-Natta.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-25-0
Formule moléculaire C6H16O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 164.28
Numéro MDL MFCD00043026
Clé InChI HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxy propyl silane, n-propyltrimethoxysilane, propyltrimethoxysilane, silane, trimethoxypropyl, unii-t72c7n9xo2, dynasylan ptmo, trimethoxysilylpropane, propyl-trimethoxysilane, silane,trimethoxypropyl, trimethoxy-n-propylsilane
CID PubChem 61254
Nom IUPAC trimethoxy(propyl)silane
SMILES CCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 142°C to 143°C
Nom chimique ou matériau n-Propyltrimethoxysilane
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2070458
Point d’éclair 34°C (93°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 164.28
Pourcentage de pureté ≥98%
Indice de réfraction 1.39
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.935
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: n-Propyltrimethoxysilane