Learn More
N-Propyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.70€ - 404.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11450077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20997.14 |
25 g | |||||||
11460077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20997.22 |
100 g |
107.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470077
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20997.36 |
500 g |
404.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un matériau important dans la production Sol-Gel. Il fournit un traitement de surface hydrophobe pour les poudres inorganiques ou les matériaux filtrants et il est l’un des composants catalyseurs pour la production de polyoléfine avec le catalyseur Ziegler-Natta. Il est principalement utilisé comme agent d’étanchéité / agent de protection dans la construction, agent de remplissage inorganique pour traitement de surface et dispersant de pigment.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants, ainsi que de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
Identifiants chimiques
2550-02-9 | |
MFCD00026756 |
Spécification
179°C to 180°C | |
2550-02-9 | |
MFCD00026756 | |
1748158 | |
propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane | |
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC | |
206.36 | |
206.36 |
n-Propyltriethoxysilane | |
C9H22O3Si | |
UN1993 | |
57°C (134°F) | |
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N | |
triethoxy(propyl)silane | |
75691 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280g-P305+P351+P338
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avertissement
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only