Learn More
N-Propyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470077
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
It is an important material in sol-gel production, it provides a hydrophobic surface treatment for inorganic powders or filter materials and it is one of the catalyst components for polyolefin production with Ziegler-Natta catalyst. It is mainly used as construction waterproofing agent/protective agent, inorganic filler surface treatment agent, and pigment dispersant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un matériau important dans la production Sol-Gel. Il fournit un traitement de surface hydrophobe pour les poudres inorganiques ou les matériaux filtrants et il est l’un des composants catalyseurs pour la production de polyoléfine avec le catalyseur Ziegler-Natta. Il est principalement utilisé comme agent d’étanchéité / agent de protection dans la construction, agent de remplissage inorganique pour traitement de surface et dispersant de pigment.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants, ainsi que de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-02-9
Numéro MDL MFCD00026756
Spécification
Point d’ébullition 179°C to 180°C
Nom chimique ou matériau n-Propyltriethoxysilane
Quantité 500 g
Formule moléculaire C9H20O3Si
Numéro UN UN1993
Beilstein 1748158
Point d’éclair 57°C (134°F)
Synonyme allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons.
Clé InChI UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
Nom IUPAC triéthoxy(prop-2-ényl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 204.34
CID PubChem 75692
Poids de la formule 206.36
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.3965
Sensibilité Moisture Sensitive
Densité 0.8916