Learn More
N-phényldiéthanolamine, 95 %, Thermo Scientific™
18.20€ - 81.60€
Identifiants chimiques
CAS | 120-07-0, 62-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.24 |
Numéro MDL | MFCD00002845 |
Clé InChI | OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline |
CID PubChem | 8416 |
Nom IUPAC | 2-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]éthanol |
SMILES | OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10254750
|
Thermo Scientific Acros
130495000 |
500 g | Flacon en verre | ||||||
10675372
|
Thermo Scientific Acros
130490010 |
1 kg | Flacon en verre | ||||||
11325066
|
Thermo Scientific Acros
130490025 |
2.5 kg | Flacon en verre |
81.60€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
120-07-0, 62-53-3 | |
181.24 | |
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N | |
8416 | |
OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1 |
C10H15NO2 | |
MFCD00002845 | |
n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline | |
2-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]éthanol |
Spécification
N-Phenyldiethanolamine | |
120-07-0, 62-53-3 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
200°C | |
94% min. (GC) | |
(HOCH2CH2)2NC6H5 | |
n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline | |
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N | |
2-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]éthanol | |
8416 | |
181.23 | |
Masse cristalline, cristaux ou morceaux |
90-95% | |
94.0 | |
55°C to 59°C | |
270°C | |
Authentic | |
C10H15NO2 | |
MFCD00002845 | |
Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C) | |
OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1 | |
181.24 | |
1.27 mPa.s (200°C) | |
95% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful to aquatic life with long lasting effects.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-368-5
missing translation for 'rtecsNumber' : KM2100000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Ce produit a tendance à s’assombrir pendant le stockage
- N-Phenyldiethanolamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.