Learn More
N-phényldiéthanolamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10675372
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-07-0, 62-53-3
Formule moléculaire C10H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.24
Numéro MDL MFCD00002845
Clé InChI OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-phenyldiethanolamine, 2,2'-phenylimino diethanol, phenyldiethanolamine, diethanolaniline, diethanolphenylamine, diethanolaminobenzene, phenyl diethanolamine, n,n-diethanolaniline, n,n-dioxyethylaniline, n,n-bis 2-hydroxyethyl aniline
CID PubChem 8416
Nom IUPAC 2-[N-(2-hydroxyéthyl)anilino]éthanol
SMILES OCCN(CCO)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Phenyldiethanolamine
Note relative au nom 90-95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 55°C to 59°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 270°C
Point d’éclair 200°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOCH2CH2)2NC6H5
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol,acetone,ethyl acetate,and ether (20°C)
Viscosité 1.27 mPa.s (200°C)
Poids de la formule 181.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Masse cristalline, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N-Phenyldiethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.