Learn More
N-Octyltriméthoxysilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.30€ - 330.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3069-40-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H26O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.41 |
Numéro MDL | MFCD00043053 |
Clé InChI | NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane |
CID PubChem | 76485 |
Nom IUPAC | trimethoxy(octyl)silane |
SMILES | CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.06 |
5 g |
34.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.14 |
25 g |
112.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042698.22 |
100 g |
330.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
n-Octyltrimethoxysilane is used in medicine field, electronic industry and polymer material. It is also used as surface modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3069-40-7 | |
234.41 | |
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N | |
76485 | |
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
C11H26O3Si | |
MFCD00043053 | |
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane | |
trimethoxy(octyl)silane |
Spécification
75°C (0.1mmHg) | |
3069-40-7 | |
Liquide | |
MFCD00043053 | |
trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane | |
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N | |
trimethoxy(octyl)silane | |
76485 | |
≥97% | |
Moisture sensitive |
n-Octyltrimethoxysilane | |
Incolore à jaune | |
C11H26O3Si | |
102°C (216°F) | |
Soluble in common non-polar organic solvent. | |
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC | |
234.41 | |
234.41 | |
1.417 | |
0.907 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H331
missing translation for 'einecsNumber' : 221-338-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only