Learn More
N-Octyltriméthoxysilane, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355447
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
n-Octyltrimethoxysilane is used in medicine field, electronic industry and polymer material. It is also used as surface modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3069-40-7
Formule moléculaire C11H26O3Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.41
Numéro MDL MFCD00043053
Clé InChI NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trimethoxy octyl silane, n-octyltrimethoxysilane, octyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctyl, unii-fz07e4lw2m, octyl-trimethoxysilane, fz07e4lw2m, trimethoxycaprylylsilane, trimethoxy-octylsilane, trimethoxy-n-octylsilane
CID PubChem 76485
Nom IUPAC Triméthoxy(octyl)silane
SMILES CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spécification
Point d’ébullition 75°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Octyltrimethoxysilane
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Point d’éclair 102°C (216°F)
Informations sur la solubilité Soluble in common non-polar organic solvent.
Poids de la formule 234.41
Pourcentage de pureté ≥97%
Indice de réfraction 1.417
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.907 g/mL