Learn More
N-octadécyltrichlorosilane, 95 %, suite d’isomères ramifiés 5-10 %, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS | 112-04-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H37Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 387.929 |
Numéro MDL | MFCD00000484 |
Clé InChI | PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane |
CID PubChem | 8157 |
Nom IUPAC | Trichloro(octadécyl)silane |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11452368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.18 |
50 g |
35.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11462368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.30 |
250 g |
100.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15732.0B |
1000 g |
352.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe n-octadécyltrichlorosilane est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs pour former de minces films monocouche auto-assemblés sur des substrats de dioxyde de silicone. Utilisé dans l’électronique moléculaire, comme isolation mince de grille dans les transistors à effet de champ à semiconducteur à isolation métallique. Il est également utilisé dans la synthèse catalysée par le platine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
112-04-9 | |
387.929 | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
8157 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
C18H37Cl3Si | |
MFCD00000484 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
Trichloro(octadécyl)silane |
Spécification
160°C to 162°C (3mmHg) | |
∼20°C | |
cont. 5 à 10 % d’isomères ramifiés | |
CH3(CH2)17SiCl3 | |
UN1800 | |
189°C (372°F) | |
Decomposes in water. | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl | |
387.929 | |
387.94 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
n-Octadecyltrichlorosilane | |
112-04-9 | |
C18H37Cl3Si | |
MFCD00000484 | |
1778847 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloro(octadécyl)silane | |
8157 | |
95% | |
1.46 | |
0.984 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :OCTADÉCYLTRICHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-930-7
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4680000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only