Learn More
N-octadécyltrichlorosilane, 95 %, suite d’isomères ramifiés 5-10 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11442368
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octadécyltrichlorosilane est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs pour former de minces films monocouche auto-assemblés sur des substrats de dioxyde de silicone. Utilisé dans l’électronique moléculaire, comme isolation mince de grille dans les transistors à effet de champ à semiconducteur à isolation métallique. Il est également utilisé dans la synthèse catalysée par le platine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-04-9
Formule moléculaire C18H37Cl3Si
Poids moléculaire (g/mol) 387.929
Numéro MDL MFCD00000484
Clé InChI PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
CID PubChem 8157
Nom IUPAC Trichloro(octadécyl)silane
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 160°C to 162°C (3mmHg)
Nom chimique ou matériau n-Octadecyltrichlorosilane
Point de fusion ∼20°C
Quantité 1000 g
Notes de pourcentage du dosage cont. 5 à 10 % d’isomères ramifiés
Formule linéaire CH3(CH2)17SiCl3
Numéro UN UN1800
Beilstein 1778847
Point d’éclair 189°C (372°F)
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 387.94
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.46
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.984