Learn More
N-(n-Octyl)-n-pentylamine, 98+ %, Thermo Scientific™
30.70€ - 88.59€
Identifiants chimiques
CAS | 6835-13-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H15ClNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.76 |
Numéro MDL | MFCD03093075 |
Clé InChI | HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M |
Synonyme | n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% |
CID PubChem | 20069586 |
SMILES | CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11379525
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18869.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11369525
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18869.03 |
1 g |
88.59€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6835-13-8 | |
332.76 | |
HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M | |
20069586 |
C17H15ClNO4 | |
MFCD03093075 | |
n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% | |
CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O |
Spécification
N-(n-Octyl)-n-pentylamine | |
C17H15ClNO4 | |
MFCD03093075 | |
7524567 | |
n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+% | |
CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O | |
332.76 | |
199.38 |
6835-13-8 | |
1.437 | |
UN2735 | |
Air Sensitive | |
HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M | |
N-pentyloctan-1-amine | |
20069586 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante