Learn More
N-(n-Octyl)-n-pentylamine, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 11379525
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6835-13-8
Formule moléculaire C17H15ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 332.76
Numéro MDL MFCD03093075
Clé InChI HEFAXWHJDHPLEJ-UHFFFAOYNA-M
Synonyme n-n-octyl-n-pentylamine, pentyloctylamine, octyl pentyl amine, n-n-octyl-n-pentylamine, 98+%
CID PubChem 20069586
SMILES CC(OC1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1C)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(n-Octyl)-n-pentylamine
Indice de réfraction 1.437
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Beilstein 7524567
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC N-pentyloctan-1-amine
Poids de la formule 199.38
Pourcentage de pureté ≥98%