Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99+ %, GLC, Fisher Chemical
50.15€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
Numéro MDL | 8335 |
Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
CID PubChem | 8037 |
ChEBI | CHEBI:32850 |
Nom IUPAC | N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10549960
|
Fisher Chemical
T/P190/04 |
25 mL | |||||||
12696787
|
Fisher Chemical
T/P190/17 |
2.5 L |
168.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N,N',N'-tétramethylènediamine, +99 %, GLC
Identifiants chimiques
110-18-9 | |
116.208 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
8037 | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
C6H16N2 | |
8335 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CHEBI:32850 | |
CN(C)CCN(C)C |
Spécification
110-18-9 | |
Incolore | |
120°C | |
C6H16N2 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CN(C)CCN(C)C | |
116.208 | |
CHEBI:32850 | |
Liquide |
-55°C | |
8.0 to 8.5 | |
Flacon en verre ambré | |
8335 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine | |
8037 | |
116.21g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- TEMED
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.