Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyléthylènediamine, 99+ %, GLC, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 mL
2.5 L
Description
N,N,N',N'-tétramethylènediamine, +99 %, GLC
Spécification
Spécification
Point de fusion | -55°C |
Couleur | Incolore |
pH | 8.0 to 8.5 |
Point d’ébullition | 120°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 25 mL |
Poids de la formule | 116.21g/mol |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TEMED
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.