Learn More
Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 1137.00€
Identifiants chimiques
CAS | 637-01-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.168 |
Numéro MDL | MFCD00012482 |
Clé InChI | FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent |
CID PubChem | 71561 |
Nom IUPAC | 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11430033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12107.09 |
10 g |
81.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12107.18 |
50 g |
299.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11450033
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12107.30 |
250 g |
1137.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is an oxidizable compound that serves as a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is also used as a test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms. It finds application as a detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe dichlorhydrate de N,N,N′,N′-tétraméthyl-p-phénylènediamine (TMPD) est un composé oxydable qui sert de co-substrat réducteur pour les peroxydases de l’hème. Il est également utilisé comme réactif de test en microbiologie pour la classification des microorganismes aérobies positifs de la cytochrome oxydase. Il trouve son application dans la détection des peroxydases sur les gels de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’eau et la solution saline tamponnée au phosphate à pH 7,2.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
637-01-4 | |
237.168 | |
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
71561 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl |
C10H18Cl2N2 | |
MFCD00012482 | |
n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent | |
1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate |
Spécification
N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride | |
∽228°C (decomposition) | |
C10H18Cl2N2 | |
5132096 | |
n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent | |
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N | |
1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate | |
71561 | |
≥98% |
637-01-4 | |
99% | |
MFCD00012482 | |
Light sensitive | |
Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2. | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl | |
237.168 | |
237.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 211-274-8
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only