Learn More
Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440033
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is an oxidizable compound that serves as a reducing co-substrate for heme peroxidases. It is also used as a test reagent in microbiology for the classification of cytochrome oxidase positive aerobic microorganisms. It finds application as a detection of peroxidases on polyacrylamide gels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorhydrate de N,N,N′,N′-tétraméthyl-p-phénylènediamine (TMPD) est un composé oxydable qui sert de co-substrat réducteur pour les peroxydases de l’hème. Il est également utilisé comme réactif de test en microbiologie pour la classification des microorganismes aérobies positifs de la cytochrome oxydase. Il trouve son application dans la détection des peroxydases sur les gels de polyacrylamide.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’eau et la solution saline tamponnée au phosphate à pH 7,2.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.168
Numéro MDL MFCD00012482
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Point de fusion ∼228°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 50 g
Beilstein 5132096
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,water and phosphate buffered saline at pH 7.2.
Poids de la formule 237.17
Pourcentage de pureté ≥98%