Learn More
N-n-Hexylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
14.10€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS 4746-32-1
Formule moléculaire C12H19N
Poids moléculaire (g/mol) 177.291
Numéro MDL MFCD00462723
Clé InChI OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
CID PubChem 138340
Nom IUPAC N-hexylaniline
SMILES CCCCCCNC1=CC=CC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15431818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15441818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15451818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55524.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
4746-32-1
177.291
OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
138340
CCCCCCNC1=CC=CC=C1
C12H19N
MFCD00462723
benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
N-hexylaniline
Spécification
N-n-Hexylaniline
Incolore à marron
140°C to 145°C (15 mmHg)
1.5230
benzenamine, n-hexyl, hexylaniline, hexyl-phenyl-amine, benzenamine,n-hexyl, n-hexylaniline, acmc-20ak47
CCCCCCNC1=CC=CC=C1
177.291
177.29
Liquide
4746-32-1
0.899g/mL
C12H19N
MFCD00462723
OXHJCNSXYDSOFN-UHFFFAOYSA-N
N-hexylaniline
138340
98%